Läs mer
Canertinib, MedChemExpress
Beskrivning
Canertinib (CI-1033
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Canertinib |
| CAS | 267243-28-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H25ClFN5O3 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | CI-1033 PD-183805 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 12.5 mg/mL (25.72 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 4.9 mg/mL (10.08 mM; Need warming) |
| LEDER | O=C(NC1=C(C=C2C(C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)F)=NC=N2)=C1)OCCCN4CCOCC4)C=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.94 |
| Visa mer |