Läs mer
R&D Systems™ Canine TIM-3 (NP_001241644.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18411920
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18411920 10 μg
1 options
Produktkod. 18411920 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen TIM-3
Tillträdesnummer NP_001241644.1
Gen-ID (Entrez) 84868
Gene Alias CD366, FLJ14428, HAVcr-2, HAVCR2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, KIM-3, SPTCL, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD3, TIMD-3, TIMD3KIM-3
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Canine
Kvantitet 10 μg