Läs mer
Novus Biologicals™ Canine Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18295435 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 Vials
Produktkod. Kvantitet
18295435 2 Vials
1 options
Produktkod. 18295435 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82089436
The Canine Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from canine. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Universal
Kvantitet 2 Vials
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Dog
Värd art Canine
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Canine Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only