Läs mer
Tocris Bioscience™ Cannabigerol
Produktkod. 18045302
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18045302 10 mg
1 options
Produktkod. 18045302 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3021/10
Cannabinoid receptor partial agonist
Cannabigerol is a partial agonist of CB2 and CB1 receptors (Ki values are 337 and 440 nM respectively). Also exhibits α2-adrenoceptor agonist activity (EC50 = 0.2 nM in mouse brain membranes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)-5-pentyl-1,3-benzenediol
CAS 25654-31-3
Kvantitet 10 mg
Mål Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists
Molekylformel C21H32O2
Renhet 95%