missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cannflavin B, TRC

Produktkod. 30003442
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30003442 2.5 mg 2.5mg
30008135 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003442 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1754052.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 76735-58-5
Molekylformel C21 H22 O6
Molekylvikt (g/mol) 370.3958
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Prenylchrysoeriol, Cannaflavin B, Cannflavin B, Canniflavone, Canniflavone 1, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methylbut-2-enyl)-4a,8a-dihydrochromen-4-one
LEDER COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)C3C(O2)C=C(O)C(=C3O)CC=C(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cannflavin B
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H22O6/c1-11(2)4-6-13-15(23)9-19-20(21(13)25)16(24)10-17(27-19)12-5-7-14(22)18(8-12)26-3/h4-5,7-10,19-20,22-23,25H,6H2,1-3H3
Formel vikt 370.1416
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.