Läs mer
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer for Transparent and Opaque Liquids
Beskrivning
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Specifikationer
Specifikationer
| Viskositetsområde | 4000 till 20 000 cSt |
| Kalibrerad | No |
| Ungefärlig konstant | 20 |
| ASTM-nummer | D 445, D 446 |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1 |
| Storlek | 600 |
4 week lead-time