Läs mer
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer för transparenta och ogenomskinliga vätskor (UKAS ISO 17025 certifierad)
Description
- Högkvalitativ glaskapillärviskosimeter
- Tillverkad i enlighet med ASTM D 445, D 446 och ISO 3104, 3105
- Levereras med full UKAS ISO 17025 kalibrering
Specifications
Specifications
| Viskositetsområde | 100 till 500 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Ungefärlig konstant | 0.5 |
| ASTM-nummer | D 445, D 446 |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D445, ISO 3104 och IP 71 avsnitt 1 |
| Inkluderar | UKAS ISO 17025 kalibrering |
| Storlek | 350 |
8 veckors ledtid