Läs mer
SI Analytics™ Kanon-Fenske rutinviskosimeter
Produktkod. 10151931 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Ungefärlig konstant:
0,1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ungefärlig konstant Förpackningsstorlek
10151931 0,1 Varje
1 options
Produktkod. 10151931 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285403753
I lager
SI Analytics™ Cannon-Fenske rutinviskosimeter är kalibrerad, med ett ringmärke och konstant, för automatiska mätningar.
  • Kapillär nr 200
  • Med ringmärken
  • Design har en fördjupning i den nedre böjen
  • Kan även användas för automatiska mätningar
  • För transparenta vätskor automatisk mätning, skummande vätskor, flytande blandning med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Viskositetsområde 20 till 100 cSt
Kalibrerad Ja
Beskrivning Diameter: 1,01 mm
Ungefärlig konstant 0,1
Certifikat och efterlevnad ISO 3105, ASTM D 2515, BS 188
Längd (metrisk) 245 mm
För användning med (applikation) Automatiska mätningar
Volym (metrisk) 7 till 10 ml