Läs mer
Poulten Selfe™ Kanon-Fenske rutinviskometer
Description
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Lämplig för transparenta vätskor, nominell totallängd 250 mm. Ungefärlig provstorlek 7mL. Kalibreringsdata vid 40 °C med konstanten, C, angiven vid 40 C °och 100 °C. Med NAMAS-certifiering av kalibrering.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kanon-Fenske rutinviskosimeter |
| Viskositetsområde | 0,8 till 4 cSt |
| ASTM-nummer | D445-IP71, D446 |
| Certifikat och efterlevnad | NAMAS |
| Storlek | 50 |
| Volym (metrisk) | 7 mL |