Läs mer
Poulten Selfe™ Kanon-Fenske rutinviskometer
Beskrivning
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Lämplig för transparenta vätskor, nominell totallängd 250 mm. Ungefärlig provstorlek 7mL. Kalibreringsdata vid 40 °C med konstanten, C, angiven vid 40 C °och 100 °C. Med NAMAS-certifiering av kalibrering.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kanon-Fenske rutinviskosimeter |
| Viskositetsområde | 7 till 35 cSt |
| ASTM-nummer | D445-IP71, D446 |
| Certifikat och efterlevnad | NAMAS |
| Storlek | 150 |
| Volym (metrisk) | 7 mL |