Läs mer
Poulten Selfe™ Kanon-Fenske rutinviskometer
Produktkod. 13191073
Change view
Storlek:
50
150
300
350
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
13191073 300 Varje
13151073 50 Varje
13171073 150 Varje
13101083 350 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13191073 Leverantör Poulten Selfe™ Leverantörsnummer 1634/07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 SEK
    1891.30 SEK / Paket med 1
    Save 168.70 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kanon-Fenske viskometrar, lämpliga för transparenta vätskor, med NAMAS-certifikat
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Lämplig för transparenta vätskor, nominell totallängd 250 mm. Ungefärlig provstorlek 7mL. Kalibreringsdata vid 40 °C med konstanten, C, angiven vid 40 C °och 100 °C. Med NAMAS-certifiering av kalibrering.
Specifikationer
Produkttyp Kanon-Fenske rutinviskosimeter
Viskositetsområde 50 till 250 cSt
ASTM-nummer D445-IP71, D446
Certifikat och efterlevnad NAMAS
Storlek 300
Volym (metrisk) 7 mL