Läs mer
Canrenone, MedChemExpress
Produktkod. 16464597
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16464597 50 mg
1 options
Produktkod. 16464597 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1438
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Canrenone (Aldadiene) is an aldosterone antagonist extensively used as a diuretic agent.
Canrenone (Aldadiene) is an aldosterone antagonist extensively used as a diuretic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Canrenone
CAS 976-71-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H28O3
Kvantitet 50 mg
Synonym Aldadiene SC9376
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM)
LEDER C[C@@]12[C@]3(CCC(O3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])C=CC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC2)=O
Molekylvikt (g/mol) 340.46
Formel vikt 340.46
Procent renhet 99.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation