Läs mer
Canrenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Canrenone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| Formel vikt | 340.2038 |
| Procent renhet | >95% |