Läs mer
Canrenone, TRC
Produktkod. 17964415
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17964415 50 mg
17901195 10 mg
17960795 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17964415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17561050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 976-71-6
Molekylformel C22 H28 O3
Molekylvikt (g/mol) 340.46
Synonym (2'R)-3',4'-Dihydro-5'H-spiro[androst-4,6-diene-17,2'-furan]-3,5'-dione, Spironolactone Imp. F (EP), Pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (17α)-, 17α-Pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone (6CI,7CI,8CI), Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan], pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid deriv., 11614 R.P., 17-Hydroxy-3-oxo-17α-pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid lactone, 17-Hydroxy-3-oxo-17α-pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, 17α-(2-Carboxyethyl)-17β-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one lactone, 17β-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 20-Spiroxa-4,6-diene-3,21-dione, 3-(17β-Hydroxy-3-oxoandrosta-4,6-dien-17α-yl)propionic acid lactone, 3-(17β-Hydroxy-3-oxoandrosta-4,6-dien-17α-yl)propionic acid γ-lactone, 3-(3-Oxo-17β-hydroxy-4,6-androstadien-17α-yl)propionic acid γ-lactone, 3'-(3-Oxo-17β-hydroxyandrosta-4,6-dien-17α-yl)-propionic acid lactone, Aldadiene, Canrenone, NSC 261713, Phanurane, SC 9376, Spirolactone SC 14266
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethylspiro[2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,5'-oxolane]-2',3-dione
LEDER C[C@]12CCC(=O)C=C1C=C[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]45CCC(=O)O5
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Canrenone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Formel vikt 340.2038
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.