Läs mer
Emballator Cans With Snap on Handle
Produktkod. 11314425
Encompass
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11314425 5 l 100 mm Varje
11344405 10 l 50 mm Varje
11334405 5 l 50 mm Varje
11324425 10 l 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11314425 Leverantör Emballator Leverantörsnummer 48C0500100117
Beräknad leverans: 25-09-2026
Made of HDPE. Emballator Cans With Snap on Handle is available in sizes between 2-10L.
  • Available in sizes between 2 - 10L
  • Material: HDPE
  • Approved for food contact
Specifikationer
Produkttyp Can, Snap Handle
Kapacitet (metrisk) 5 l
Färg Natural
Material HDPE
Längd (metrisk) 190 mm
Bredd (metrisk) 141 mm
Höjd (metrisk) 273 mm
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Vikt (metrisk) 220 g