Läs mer
Emballator Cans With Snap on Handle
Description
- Available in sizes between 2 - 10L
- Material: HDPE
- Approved for food contact
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Can, Snap Handle |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Färg | Natural |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 235 mm |
| Bredd (metrisk) | 158 mm |
| Höjd (metrisk) | 375.8 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 100 mm |
| Vikt (metrisk) | 430 g |