Läs mer
Cantharidin, Mikromol™
Produktkod. 18023460
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18023460 100 mg
1 options
Produktkod. 18023460 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM2534.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cantharidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cantharidin
CAS 56-25-7
Analyt- eller komponentnamn Cantharidin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride, 2,3-dimethyl-, Cantharidin, 1,2-Dimethyl-3,6-epoxyperhydrophthalic anhydride, Canthacur, Cantharides camphor, Cantharidine, Cantharone, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, Kantaridin, NSC 61805, exo-1,2-cis-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydrophthalic anhydride, 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl-, (3aalpha,4beta,7beta,7aalpha)-
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
LEDER C[C@@]12[C@H]3CC[C@H](O3)[C@]1(C)C(=O)OC2=O
IUPAC-namn (3a,4,7,7a α ββ α)-Hexahydro-3a,7a-dimetyl-4,7-epoxyisobensofuran-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 196.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 196,0736 g/mol