Läs mer
Cantharidin, TRC
Produktkod. 30333546
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30333546 25 mg
1 options
Produktkod. 30333546 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17563025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cantharidin
CAS 56-25-7
Molekylformel C10 H12 O4
Kvantitet 25 mg
Synonym 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl-, (3aα,4β,7β,7aα)-, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride, 2,3-dimethyl-, Cantharidin, 1,2-Dimethyl-3,6-epoxyperhydrophthalic anhydride, Canthacur, Cantharides camphor, Cantharidine, Cantharone, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, Kantaridin, NSC 61805, exo-1,2-cis-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydrophthalic anhydride
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
LEDER C[C@@]12[C@H]3CC[C@H](O3)[C@]1(C)C(=O)OC2=O
IUPAC-namn (3a,4,7,7a α ββ α)-Hexahydro-3a,7a-dimetyl-4,7-epoxyisobensofuran-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 196.2
Formel vikt 196.0736