Beskrivning
- Täter titerplattans brunnar tätt
- Förhindrar spill och förorening från brunn till brunn
- Tillverkad av robust silikongummi
- Kan steriliseras och återanvändas
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 2200 96-brunnars titerplatta |
| Material | Silikongummi |