Beskrivning
- Material hölje: PTFE
- Gänga: M12x1
- Längdsensor: 70 mm med LED-display
- Kabellängd: 2 m
- För ATEX zon 0, ATEX Ex II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga, utgångsfunktion: NAMUR, arbetsavstånd 1 - 6 mm justerbart, Switchförstärkare nödvändig (108278)
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | M12x1 |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| För användning med (utrustning) | ATEX zon 0, ATEX Ex II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Stångsensor |