Läs mer
Capadenoson, MedChemExpress
Produktkod. 16466596
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466596 100 mg -
16448847 5 mg 5mg
16446258 10 mg -
16402387 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14917
MedChemExpress Capadenoson is a selective agonist of adenosine-A1 receptor.
Capadenoson is a selective agonist of adenosine-A1 receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Capadenoson
CAS 544417-40-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H18ClN5O2S2
Kvantitet 100 mg
Synonym BAY 68-4986
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.15 mM)
LEDER N#CC1=C(C2=CC=C(OCCO)C=C2)C(C#N)=C(SCC3=CSC(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N3)N=C1N
Molekylvikt (g/mol) 520.03
Formel vikt 520.03
Procent renhet 99.28%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation