missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Capecitabine-d11 (pentyl-d11), CDN

Produktkod. 30317646
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317646 0.005 g
30311731 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317646 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND75130.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Capecitabine-d11
CAS 1132662-08-8
Molekylformel C15 2H11 H11 F N3 O6
Kvantitet 0.005 g
InChI formel InChI=1 S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21 H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2 O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2 O
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentyl N-[1-[(2 R,3 R,4 S,5 R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate
Molekylvikt (g/mol) 370.42
Formel vikt 370.2183 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.