Läs mer
Capecitabine, MedChemExpress
Produktkod. 16402039
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16402039 1 g
16460758 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16402039 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB00161g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Capecitabine
CAS 154361-50-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H22FN3O6
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (695.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 33.33 mg/mL (92.75 mM)
LEDER C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N=C(C(F)=C2)NC(OCCCCC)=O)=O)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 359.35
Formel vikt 359.35
Procent renhet 98.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death