Läs mer
Capecitabine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Capecitabine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 359.1493 |