Läs mer
BUCHI Kapillärer för smältpunktsapparater
Produktkod. p-4910097 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
100 rör
1000 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsmängd unitSize
10421161 1000 rör Paket med 1000
10108981 100 rör Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421161 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 001759
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med BUCHI Smältpunktsapparat.
  • Högkvalitativt borosilikat 3.3 glas
  • Optimerad tjocklek
  • Pålitliga resultat
  • Kompatibel med andra automatiserade instrument eller manuella tekniker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Smältpunkt Kapillär
Mått (L x B x H) 180 x 120 x 80 mm
För användning med (utrustning) BUCHI Smältpunktsapparat
Höjd (metrisk) 80 mm
Material Glas
Förpackningsmängd 1000 rör