Läs mer
Hirschmann™ Disponibel kapillärrör
Produktkod. 10049640
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,35 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
10049640 1,35 mm
1 options
Produktkod. 10049640 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9221275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00 SEK
    1781.72 SEK / Paket med 1000
    Save 238.28 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Natrium-hepariniserade engångsblodgasanalyskapillärpipetter.
  • 225 iu Natrium
  • t.ex. för blodgasanalys
  • CE enl. IVD 98/79EC
Specifikationer
Produkttyp Kapillärrör
Kapacitet (metrisk) 100μ L
Diameter (metrisk) Inre 1,35 mm
Längd (metrisk) 75 mm