Läs mer
Thermo Scientific™ Kapillärkolumnändlock
Produktkod. 11827210 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
GC Kapillärkolonner
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11827210 GC Kapillärkolonner Paket med 20
1 options
Produktkod. 11827210 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260EC111
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Eliminera kolonnkontamination med dessa universella, återanvändbara, färgkodade ändlock.
Eliminera kolonnkontamination med Thermo Scientific™ Kapillärkolumnändlock. Dessa universella och återanvändbara beslag är färgkodade för att säkerställa att kolonnen återinstalleras på samma sätt som den kom ut.
  • Eliminera kolonnkontamination orsakad genom att lämna en kolonn oförseglad eller förseglad med ett septum
  • Färgkoordinerade beslag säkerställer att pelaren återinstalleras på samma sätt som den kom ut
  • Återanvändbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ändlock
Beskrivning Ändkapslar; För kapillärkolonner
För användning med (utrustning) GC Kapillärkolonner
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.