Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Kapillärkolumns miniunioner
Produktkod. 10686971
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,3 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10686971 0,8 mm Varje
10516772 0,3 mm Varje
10095320 0,5 mm Varje
10310471 0,4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10686971 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 103433
Beräknad leverans: 02-12-2026
SilTite Mini Union levererar en enkel, läckagefri installation för kapillärpelare utan användning av några verktyg
  • Speciellt utformad för att ansluta kapillärpelare
  • Ansluter skyddspelare till kapillärpelare
  • Inert och exakt glasfodrat hål
  • Låg dödvolym
Specifikationer
Typ Kapillärkolonnkoppling
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.