Läs mer
SGE Analytical Science™ BPX70 GC Kapillärkolonn
Produktkod. 10463912
Change view
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10463912 120 mm Varje
1 options
Produktkod. 10463912 Leverantör SGE Analytical Science™ Leverantörsnummer 054624
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kolumner för en mängd olika applikationer. SGE Analytical Science™ BPX70 GC kapillärkolonner är idealiska för fettsyrametylestrar, kolhydrater, läkemedel och GC/MS-applikationer
  • 70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan
  • Hög temperatur
  • Specialdesignad för separation av fettsyrametylestrar (FAMEs)
  • Industristandardkolumn för FAME-analys
  • Idealisk för cis/trans-isomerseparation
  • Polär fas
  • Lång livslängd
Specifikationer
Typ BPX70 GC Kapillärkolonn
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Temperaturområde 50 °C till 260 °C
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 120 mm