Läs mer
Jaytec Glass™ Kapillärtätningsmassa
Produktkod. 12396287
Change view
Material:
Plast
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12396287 Plast Paket med 10
1 options
Produktkod. 12396287 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer CAPCS10
Beräknad leverans: 26-11-2026
Kapillärtätningsmassa används för att plugga änden av ett kapillärrör. Satsen består av en icke-torkande cement i en plastbricka. Tryck in den tomma änden av ett fyllt kapillärrör i pastan för att försegla den.
  • 24 kapillärer kan placeras upprätt i de numrerade förvaringshålen på vardera sidan av plattan.
Specifikationer
Material Plast
Produkttyp Tätningsmassa