Läs mer
IKA™ Kapilläruppsättning
Produktkod. 17563636 Handla allt IKA Produkter
:
Kapillär; Inkluderar: Fyra olika storlekar
Produktkod. 17563636
Brand: IKA™ 0020103091
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapillären används för att reglera flödeshastighetsområdet. Det bestäms av storleken på kapillären och viskositeten hos lösningsmedlet.
  • För reglering av flödeshastighetsområdet.
  • Det bestäms av storleken på kapillären och viskositeten hos lösningsmedlet.
  • Setet innehåller kapillärrör med fyra olika storlekar.
  • Leveransens omfattning
    • Kapillärmontage/125μ m/50 mm
    • Kapillärmontage/125μ m/100 mm
    • Kapillärmontage/180μ m/50 mm
    • Kapillärmontage/250μ m/100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Fyra olika storlekar