Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör, båda ändar öppna
Beskrivning
- Båda ändarna öppna
- Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1.15 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.55 mm |
| Rör stil | Båda ändarna öppna |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Typ | Kapillärrör |