Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör, båda ändar öppna
Beskrivning
- Båda ändarna öppna
- Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1.15 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.55 mm |
| Rör stil | Båda ändarna öppna |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Typ | Kapillärrör |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?