Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör, båda ändar öppna
Produktkod. 10567261
Längd (metrisk):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
2.35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10567261
Brand: Hirschmann™ 9201315
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Kapillärrör, båda ändar öppna kan användas för ett brett spektrum av vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
  • Båda ändarna öppna
  • Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.95 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.35 mm
Rör stil Båda ändarna öppna
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Kapillärrör