Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör, båda ändar öppna
Produktkod. 11886993
Change view
Längd (metrisk):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
2.35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11886993 100 mm 1 mm Paket med 1000
13270480 100 mm 1.35 mm -
10411371 100 mm 1.55 mm -
10528201 120 mm 1.35 mm Paket med 1000
10537831 120 mm 1 mm -
10525792 150 mm 1 mm Paket med 1000
10054021 70 mm 1.55 mm -
13280480 75 mm 1.35 mm -
15519035 80 mm 1.35 mm Paket med 1000
13200490 80 mm 1.55 mm -
10309901 80 mm 1 mm Paket med 1000
13210490 90 mm 1.55 mm -
10121771 90 mm 1 mm -
10325421 75 mm 1 mm -
10339711 150 mm 1.55 mm Paket med 1000
10567261 150 mm 1.35 mm Paket med 1000
10263291 70 mm 1 mm -
10597441 80 mm 2.35 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11886993 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9201010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 SEK
    1203.51 SEK / Paket med 1000
    Save 121.49 SEK
    9% Av
I lager
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Kapillärrör, båda ändar öppna kan användas för ett brett spektrum av vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
  • Båda ändarna öppna
  • Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1 mm
Rör stil Båda ändarna öppna
Längd (metrisk) 100 mm
Typ Kapillärrör