Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör, båda ändar öppna
Längd (metrisk):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
2.35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Båda ändarna öppna
- Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.95 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.35 mm |
| Rör stil | Båda ändarna öppna |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Typ | Kapillärrör |