Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Produktkod. 10039630
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
1.75 mm
2.35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10039630 70 mm 1.35 mm -
10106960 100 mm 1.55 mm Paket med 1000
13240490 10 mm 1 mm Paket med 1000
10489512 150 mm 1.35 mm Paket med 1000
10790033 150 mm 1.75 mm -
10365511 150 mm 1 mm Paket med 1000
10395411 150 mm 2.35 mm -
13270490 80 mm 1.35 mm Paket med 1000
11807003 80 mm 1.55 mm Paket med 1000
10190851 80 mm 1.75 mm -
10190801 90 mm 1.55 mm Paket med 1000
10652812 90 mm 1.75 mm -
10645214 75 mm 1.35 mm Paket med 1000
10587441 75 mm 1.55 mm -
10253671 120 mm 1.75 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10039630 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9211370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.00 SEK
    803.48 SEK / Paket med 1000
    Save 124.52 SEK
    13% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för smältpunktsanalys i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd är tillverkade av klart glas.
  • Kapillärrör
  • Finns i flera olika diametrar/längder
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.95 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.35 mm
För användning med (applikation) Smältpunktsbestämning
Rör stil Ena änden stängd
Längd (metrisk) 70 mm
Typ Kapillärrör