Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Längd (metrisk):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
1.75 mm
2.35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Kapillärrör
- Finns i flera olika diametrar/längder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1.3 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.75 mm |
| För användning med (applikation) | Smältpunktsbestämning |
| Rör stil | Ena änden stängd |
| Längd (metrisk) | 80 mm |
| Typ | Kapillärrör |