Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Längd (metrisk):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
1.75 mm
2.35 mm
Unit Size:
Paket med 1000
Description
- Kapillärrör
- Finns i flera olika diametrar/längder
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.35 mm |
| För användning med (applikation) | Smältpunktsbestämning |
| Rör stil | Ena änden stängd |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Kapillärrör |