Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Produktkod. 10790033
Längd (metrisk):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
1.75 mm
2.35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10790033
Brand: Hirschmann™ 9211715
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för smältpunktsanalys i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd är tillverkade av klart glas.
  • Kapillärrör
  • Finns i flera olika diametrar/längder
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 1.3 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.75 mm
För användning med (applikation) Smältpunktsbestämning
Rör stil Ena änden stängd
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Kapillärrör