Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
1.75 mm
2.35 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Beschreibung
- Kapillärrör
- Finns i flera olika diametrar/längder
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) Inre | 0.95 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.35 mm |
| För användning med (applikation) | Smältpunktsbestämning |
| Rör stil | Ena änden stängd |
| Längd (metrisk) | 80 mm |
| Typ | Kapillärrör |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur