Läs mer
Fisherbrand™ Capillary tubes
Beskrivning
- Tubes for holding capillary gels
- Internal diameter: 1mm
- Used for protein isolation
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Capillary Tube |
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Längd (metrisk) | 1 mm |