Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör, båda ändar öppna
Längd (metrisk) rör:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0.95 mm
1.15 mm
1.30 mm
1.55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Båda ändarna öppna
- Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kapillärrör, båda ändar öppna |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.55 mm |
| Längd (metrisk) rör | 70 mm |
| Kvantitet | 1 x 1000/Pk. |