Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör, båda ändar öppna
Produktkod. 10305471
Change view
Längd (metrisk) rör:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) rör Diameter (metrisk) Inre unitSize
10305471 60 mm 0,95 mm -
10213201 70 mm 0,95 mm -
10547261 90 mm 0,95 mm -
13290480 75 mm 1,15 mm -
10623202 120 mm 1,15 mm Paket med 1000
10314991 70 mm 1,30 mm -
10121001 75 mm 1,30 mm -
10354891 80 mm 1,30 mm -
10344891 90 mm 1,30 mm -
10537451 100 mm 1,30 mm -
10059630 120 mm 1,30 mm -
10746891 150 mm 1,30 mm -
10069790 70 mm 1,55 mm -
10598381 75 mm 1,55 mm -
10009620 90 mm 1,55 mm -
13220490 100 mm 1,55 mm -
10709581 120 mm 1,55 mm -
13230490 150 mm 1,55 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10305471 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9201360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    748.65 SEK
    687.72 SEK / Paket med 1000
    Save 60.93 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Kan användas för ett brett spektrum av vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
  • Båda ändarna öppna
  • Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Produkttyp Kapillärrör, båda ändar öppna
Diameter (metrisk) Inre 0,95 mm
Längd (metrisk) rör 60 mm
Kvantitet 10 x 100/Pk.