Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör, båda ändar öppna
Produktkod. 13230490
Längd (metrisk) rör:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0.95 mm
1.15 mm
1.30 mm
1.55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 13230490
Brand: Hirschmann™ 9202315
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Kan användas för ett brett spektrum av vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
  • Båda ändarna öppna
  • Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Produkttyp Kapillärrör, båda ändar öppna
Diameter (metrisk) Inre 1.55 mm
Längd (metrisk) rör 150 mm
Kvantitet 4 x 250/Pk.