Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Beskrivning
- Kapillärrör
- Ena änden stängd
- Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Smältpunktsbestämningsrör, ena änden stängd |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,55 mm |
| Längd (metrisk) rör | 120 mm |
| Kvantitet | 4 x 250/Pk. |