Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Längd (metrisk) rör:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Kapillärrör
- Ena änden stängd
- Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Smältpunktsbestämningsrör, ena änden stängd |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,30 mm |
| Längd (metrisk) rör | 70 mm |
| Kvantitet | 10 x 100/Pk. |