Läs mer
- Home
- Products
- Rör
- Kapillärrör
- Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Produktkod. 10161721
Change view
Längd (metrisk) rör:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
21 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) rör | Diameter (metrisk) Inre | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 10161721 | 70 mm | 1,55 mm | - |
| 10769191 | 70 mm | 0,80 mm | - |
| 10673192 | 75 mm | 0,80 mm | Paket med 1000 |
| 10033961 | 80 mm | 0,80 mm | - |
| 10355511 | 90 mm | 0,80 mm | - |
| 10253861 | 120 mm | 0,80 mm | - |
| 10720233 | 60 mm | 0,95 mm | - |
| 10223531 | 90 mm | 0,95 mm | - |
| 10006854 | 100 mm | 0,95 mm | Paket med 1000 |
| 10380182 | 120 mm | 0,95 mm | - |
| 10009760 | 70 mm | 1,15 mm | - |
| 10613202 | 120 mm | 1,15 mm | - |
| 10029770 | 150 mm | 1,15 mm | - |
| 10089650 | 70 mm | 1,30 mm | - |
| 10673002 | 75 mm | 1,30 mm | - |
| 10009750 | 100 mm | 1,30 mm | - |
| 10223341 | 75 mm | 1,55 mm | - |
| 10409712 | 80 mm | 1,55 mm | - |
| 10089730 | 90 mm | 1,55 mm | - |
| 10233671 | 100 mm | 1,55 mm | Paket med 1000 |
| 10059720 | 120 mm | 1,55 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10161721
Leverantör
Hirschmann™
Leverantörsnummer
9212370
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
1585.00 SEK
1395.87 SEK / Paket med 1000
Save 189.13 SEK
11% Av
Beräknad leverans: 27-10-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Kapillärrör
- Ena änden stängd
- Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Smältpunktsbestämningsrör, ena änden stängd |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,55 mm |
| Längd (metrisk) rör | 70 mm |
| Kvantitet | 1 x 1000/Pk. |