Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Produktkod. 10223341
Längd (metrisk) rör:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10223341
Brand: Hirschmann™ 9212375
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkt för smältpunktsanalys i laboratoriet
  • Kapillärrör
  • Ena änden stängd
  • Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifica
Produkttyp Smältpunktsbestämningsrör, ena änden stängd
Diameter (metrisk) Inre 1,55 mm
Längd (metrisk) rör 75 mm
Kvantitet 1 x 1000/Pk.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato