Läs mer
Hirschmann™ Kapillärrör för smältpunktsbestämning, ena änden stängd
Produktkod. 10223531
Längd (metrisk) rör:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10223531
Brand: Hirschmann™ 9211390
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkt för smältpunktsanalys i laboratoriet
  • Kapillärrör
  • Ena änden stängd
  • Finns i ett stort antal diametrar/längder
Specifikationer
Produkttyp Smältpunktsbestämningsrör, ena änden stängd
Diameter (metrisk) Inre 0,95 mm
Längd (metrisk) rör 90 mm
Kvantitet 10 x 100/Pk.